G005051
GC Analysis of α-Hexachlorocyclohexane (α-HCH) Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.2 μL, 80:1 split
sample: 2 mg/mL in ethanol
peaks 1 & 2: α-HCH (α-hexachlorocyclohexane) enantiomers
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
environmental
food and beverages
Información legal
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)