Documentos clave
G004893
GC Analysis of TCEP Test Mix on SLB®-IL100, 80 °C Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: TCEP Test Mix (N08682), each analyte at various concentrations in isooctane
aplicaciones
petroleum
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)