Documentos clave
G004731
HPLC Analysis of Cresols and Phenol on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (90:10, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 0.5 mg/mL in methanol
peak 1: o-cresol (10.70 min)
peak 2: phenol (11.70 min)
peak 3: m-cresol (14.20 min)
peak 4: p-cresol (20.10 min)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    o-Cresol, ≥99%
    Phenol, for molecular biology
    m-Cresol, 99% (GC)
    p-Cresol, ≥99%, semisolid
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)