Documentos clave
G004689
HPLC Analysis of Ciprofibrate Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (90:10:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Ciprofibrate
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)