Documentos clave
G004676
HPLC Analysis of Alloisoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
life science and biopharma
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    DL-allo-Isoleucine, ≥99.0%
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)