Documentos clave
G004602
HPLC Analysis of AQC-Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)