G004592
HPLC Analysis of Alprenolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: 0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 0.5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)