G004507
HPLC Analysis of Oxprenolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: (A) acetonitrile; (B) methanol; (C) acetic acid; (D) triethylamine; (54.5:45:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)