Documentos clave
G004496
HPLC Analysis of Glutamic Acid Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (20:80:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    DL-Glutamic acid monohydrate, BioReagent, suitable for cell culture
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)