Documentos clave
G004263
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 3.0 °C/min to 280 °C
inj. temp.: 240 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec constant
injection: 1 μL 50:1 split
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), analytes at concentrations indicated in methylene chloride
aplicaciones
agriculture
clinical
food and beverages
Información legal
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)