Documentos clave
G003903
GC Analysis of JET-A on Equity-1, Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.1 μL, 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: JET-A, neat
aplicaciones
petroleum
Información legal
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)