Documentos clave
G003678
GC Analysis of Trichloroanisole (TCA) in Wine on SLB®-5ms after SPME using 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: red wine spiked with 5 ppt TCA
SPME fiber: 100 μm PDMS metal fiber (57928-U)
extraction: headspace, room temp (30 min)
condition: 3 min. at 250 °C
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB®-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (2 min), 8 °C/min to 200 °C (10 min)
MSD interface: 300 °C
scan range: SIM, m/z = 195, 197, 210, 212
carrier gas: helium, 1 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
food and beverages
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    2,4,6-Trichloroanisole
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Fibra para SPME
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)