Documentos clave
G002681
LC/MS Analysis of Cannabinoids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
Sinónimos:
Cannabinoids
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (565324-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH 5.0 with acetic acid): [B] acetonitrile; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min, split to the MS
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI (+), SIR Mode
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in water:acetonitrile (1:1)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Cannabidiol
    Cannabinol
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)