Documentos clave
G002096
HPLC Analysis of Norepinephrine and 3,4-Dihydroxyphenylglycol on Discovery® HS F5
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery HS F5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567561-U)
mobile phase: 50 mM ammonium formate, pH to 3.0 with formic acid
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 266 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each (NE and DHPG) in 5% methanol in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)