Documentos clave
G000595
HPLC Analysis of Tricyclic Antidepressants in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18
application for SPE, application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parámetros analíticos
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-18, 100 mg/1 mL (52602-U)
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm, 5 μm preceded by a 2 cm C18 guard column and 0.5 μm frit filter (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile: [B] methanol: [C] 25 mM potassium phosphate, monobasic (pH 7 with triethlylamine) (45:25:30, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 50 μL, diluted porcine serum extract
idoneidad
application for HPLC
application for SPE
aplicaciones
clinical
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Nortriptyline
    Doxepin
    Imipramine
    Amitriptyline hydrochloride
    Trimipramine solution
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)