Documentos clave
FAP80551
Metals in infant cereal
reference material
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 490,00
US$ 490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 490,00
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
US$ 490,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)