Documentos clave
ES5625
ChromegaChiral Chiral CCS, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 157251-CCS
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amylose, carbamate phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
ChromegaChiral CCS (amylose tris [(S)-a-methylbenzylcarbamate]) permits the enantiomeric separation of 1-Indanol without the addition of DEA (Diethyl amine). Historically DEA has been commonly used to improve peak shape for chiral separations of compounds such as 1-Indanol. ChromegaChiral CCS separates the 1-Indanol enantiomers with sharp peaks without DEA, providing superior chiral separations, sample loading and peak shape performance.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)