Documentos clave
ES5529
ChromegaChiral Chiral CCO, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral
fabricante / nombre comercial
ES Industries 122351-CCO
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
ChromegaChiral CCO is a polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di-methylphenyl) carbamoyl cellulose on high purity, high performance silica. ChromegaChiral CCO columns are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)