EMB2159
Sorghum Flour (C, N, S, Isotopes)
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Productos recomendados
grado
analytical standard
fabricante / nombre comercial
Elemental Microanalysis Limited
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Descripción general
IRMS Standard OAS / Isotope
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Nitrogen and Sulphur
Isotope Ratio: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Elemental Analysis: Carbon, Nitrogen and Sulphur
Isotope Ratio: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)