Documentos clave
D7220KRSUA
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, ASTM D7220
Calibration Set A
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 819,00
US$ 819,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 819,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 819,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0025 % (25ppm), 0.0050 % (50ppm). 100 mL ea.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)