Documentos clave
D7039HMSUB
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7039
Calibration Set B
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set B
Blank, 0.0025% (25ppm), 0.01% (100ppm), 0.05% (500ppm), 0.1% (1000ppm), 0.3% (3000ppm); 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)