Documentos clave
D7039GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set B
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 983,00
US$ 983,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 983,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 983,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set B
Blank, 0.0025 % (25ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm). 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)