Documentos clave
D4294LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)