Documentos clave
D2622LMPSA
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D2622
Calibration Set A
Seleccione un Tamaño
8 X 100 ML
US$ 1.320,00
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
8 X 100 ML
US$ 1.320,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Componentes
Kit contains: Blank, LMPS010, LMPS020, LMPS050, LMPS060, LMPS080, LMPS100, LMPS110; 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)