CRM79601
2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
calidad
Racemate
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C(O)CN1N=CN=C1)=O
InChI
1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11)
Clave InChI
KJRGHGWETVMENC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)