Merck
CRM78270
Supelco
1-Decene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 216,00
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 216,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.27
Beilstein:
1737236
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 216,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.84 (vs air)
presión de vapor
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
temp. de autoignición
455 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
densidad
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)