CRM77069
Benzyl salicylate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refracción
n20/D 1.581 (lit.)
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
349.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
176.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)