CRM76116
Thifensulfuron-methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Harmony
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C12H13N5O6S2/c1-6-13-10(16-12(14-6)23-3)15-11(19)17-25(20,21)7-4-5-24-8(7)9(18)22-2/h4-5H,1-3H3,(H2,13,14,15,16,17,19)
Clave InChI
AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)