Merck
CRM56366
Supelco
Fenhexamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
N-(2,3-Dichloro-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexanecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17Cl2NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
302.20
Beilstein:
8996658
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
cadena SMILES
CC1(CCCCC1)C(=O)Nc2ccc(O)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2NO2/c1-14(7-3-2-4-8-14)13(19)17-9-5-6-10(18)12(16)11(9)15/h5-6,18H,2-4,7-8H2,1H3,(H,17,19)
Clave InChI
VDLGAVXLJYLFDH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)