CRM48746
Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Sinónimos:
THMs
Seleccione un Tamaño
US$ 107,00
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 107,00
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
200 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.