Documentos clave
CRM47649
Supelco
CARB Carbonyl-DNPH Mix 1
certified reference material, in acetonitrile (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetonitrile (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1500 μg/mL
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)