Merck
CRM32505
Supelco
Cadusafos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
O-Ethyl S,S-bis(1-methylpropyl) phosphorodithioate, O-Ethyl S,S-bis(1-methylpropyl) phosphorodithioate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H23O2PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.39
Beilstein:
8140049
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC
InChI
1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3
Clave InChI
KXRPCFINVWWFHQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
264.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
129.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)