CRM18029
Pinoxaden Metabolite SYN505164
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
8-[2,6-Diethyl-4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7-9-dione
Seleccione un Tamaño
US$ 262,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 262,00
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC1=C(C2C(N(CCOCC3)N3C2=O)=O)C(CC)=CC(CO)=C1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-3-13-9-12(11-21)10-14(4-2)15(13)16-17(22)19-5-7-24-8-6-20(19)18(16)23/h9-10,16,21H,3-8,11H2,1-2H3
Clave InChI
VRDNISIPMVBPNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)