Documentos clave
EPA 8270 Benzidines Mix
2000 μg/mL in methanol
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL (48467)
concentración
2000 μg/mL in methanol
aplicaciones
environmental
Analito
Descripción
    Benzidine
    3,3′-Dichlorobenzidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)