BP341
3,5,6-Trichloro-2-hydroxybenzoic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3,5,6-Trichlorosalicylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oxyclozanide
Formulario
liquid (Clear)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
209-211 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1c(O)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O3/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,11H,(H,12,13)/p-1
Clave InChI
IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)