97757-U
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
composición
bed wt., 11 g
envase
pkg of 20
Parámetros
60 psi max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
D.I. × L
23 mm × 53 mm
grupo activo de la matriz
Spherical Silica
tamaño de partícula
20-45 μm
Información legal
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)