Merck
96892
Supelco
1,4-butanediol diglicidil éter
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
115238
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
~10 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)