Merck
96690
Supelco
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
Sinónimos:
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1560159
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.45 (vs air)
presión de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)