Merck
96355
Supelco
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Fórmula lineal:
CH2(C6H10NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.36
Beilstein:
2079179
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Ensayo
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
técnicas
HPLC: suitable
densidad
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
Clave InChI
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
318.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)