Merck
95934
Supelco
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)