Merck
95644
Supelco
Cyflufenamid metabolite 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5F5N2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
Aplicación
Environmental
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)