Documentos clave
94-0340
Phenylethanols
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 120 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 0.5 mg/mL each analyte in methylene chloride
application(s)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)