Merck
91359
Supelco
Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
analytical standard
Sinónimos:
Sodium propyl 4-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 129,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
202.18
Beilstein:
5183350
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
cadena SMILES
[Na+].CCCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C10H12O3.Na/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;/q;+1/p-1
Clave InChI
IXMINYBUNCWGER-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)