Merck
91225
Supelco
1,3-Butanediol dimethacrylate
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥94.0% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
100-300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.450-1.454
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
Clave InChI
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)