845122
TOYOPEARL® Phenyl-650S MiniChrom Column
phase phenyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinónimos:
MiniChrom
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEEK
Línea del producto
TOYOPEARL®
clases químicas de analitos
proteins
fabricante / nombre comercial
Tosoh 45122
Parámetros
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 8 mm
lecho volumen
5 mL
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
35 μm
tamaño de poro
1000 Å
pH operativo
1-13
capacidad
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilidad
Especificaciones
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)