Documentos clave
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descripción
Phase filter (Various)
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
dry, free flowing powder
Características
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
envase
bottle of 2 × 5 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh 43400
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
tamaño de partícula
65 μm
tamaño de poro
1000 Å
técnica de separación
affinity
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)