843205
TOYOPEARL® SuperQ-650M Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 43205
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
2-13
capacidad
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)