842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
Sinónimos:
TSKgel® Adapter, PEEK
About This Item
Productos recomendados
product name
Adapter, 1/4-28 to 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
material
PEEK
product line
TSKgel®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Tosoh 42197
technique(s)
HPLC: suitable
fitting
for 1/4-28 A
for 10-32 B
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)