Documentos clave
821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
Sinónimos:
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L23
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21962
Parámetros
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
5 μm
pH operativo
3-10
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel DNA-STAT columns are packed with 5μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered anion exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel DNA-STAT columns include the separation of: DNA fragments, nucleic acids and nucleotides.
Forma física
Shipped in DI water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)