Documentos clave
821941
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, carbamoyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1 cm x 2 mm ID, 5 μm, 3pk
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21941
Parámetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 2 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Descripción general
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Forma física
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)